Methyl-5-chlor-2-nitrobenzoat

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: 5-Chlor-2-nitrobenzoesäuremethylester

RH00566.1 RH00566.10 RH00566.50
CHMPRH00566.1EA 0 EUR
CHMPRH00566.1 CHMPRH00566.10 CHMPRH00566.50
Methyl-5-chlor-2-nitrobenzoat
Methyl-5-chlor-2-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆ClNO₄
Molecular Weight: 215,59 g/mol
Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 48,5 °C
Dichte: 1,426 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00272139
CAS-Nummer: 51282-49-6
EINECS: 257-107-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR