Methyl-5-chlor-2-nitrobenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Chlor-2-nitrobenzoesäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
579823-25G 579823-5G
SIAL579823-25GEA 100 EUR
SIAL579823-25G SIAL579823-5G
Methyl-5-chlor-2-nitrobenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-5-chlor-2-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆ClNO₄
Molecular Weight: 215,59 g/mol
Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 48,5 °C
Dichte: 1,426 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00272139
CAS-Nummer: 51282-49-6
EINECS: 257-107-2