3-Hydroxy-4-nitrobenzoesäuremethylester ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoat
A15329.06 A15329.14 A15329.22
A15329.06EA 43.2 EUR
A15329.06 A15329.14 A15329.22
3-Hydroxy-4-nitrobenzoesäuremethylester ≥98%
Methyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 713-52-0 Molecular Formula: C8H7NO5 Formula Weight: 197.15 Melting Point: 89-92° Beilstein Reference: 2583832
Formel: C₈H₇NO₅
Molecular Weight: 197,15 g/mol
Schmelzpunkt: 89…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016997
CAS-Nummer: 713-52-0