Säurefuchsin
Lieferant: Serva
Synonyme:
Fuchsin sauer Dinatriumsalz, Fuchsin S, 3-(1-(4-Amino-3-methyl-5-sulfonatophenyl)-1-(4-amino-3-sulfonatophenyl)methylen)cyclohexa-1,4-diensulfonsäure
34597.01
34597.02
SERA34597.01EA
85.2
EUR
SERA34597.01
SERA34597.02
Säurefuchsin
Säurefuchsin
Formel:
C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃ Molecular Weight: 585.55 g/mol Schmelzpunkt: > 130 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013286 CAS-Nummer: 3244-88-0 EINECS: 221-816-5 Merck Index: 12,00109 |