Methyl-4-chlor-3-nitrobenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chlor-3-nitrobenzoesäuremethylester
L07407.06 L07407.14
L07407.06EA 43.9 EUR
L07407.06 L07407.14
Methyl-4-chlor-3-nitrobenzoat ≥98%
Methyl-4-chlor-3-nitrobenzoat
Purity: 98% CAS No.: 14719-83-6 Molecular Formula: C8H6ClNO4 Formula Weight: 215.59 Melting Point: 78-82° Beilstein Reference: 1643729
Formel: C₈H₆ClNO₄
Molecular Weight: 215,59 g/mol
Schmelzpunkt: 78…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016989
CAS-Nummer: 14719-83-6