Methyl-4-chlor-3-nitrobenzoat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-Chlor-3-nitrobenzoesäuremethylester
BTB06787.250
BTB06787.1
MAYBBTB06787.250EA
0
EUR
MAYBBTB06787.250
MAYBBTB06787.1
Methyl-4-chlor-3-nitrobenzoat
Methyl-4-chlor-3-nitrobenzoat
Formel:
C₈H₆ClNO₄ Molecular Weight: 215,59 g/mol |
MDL:
MFCD00016989 CAS-Nummer: 14719-83-6 |