4-Hydroxy-3-nitrobenzoesäuremethylester ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoat
A10880.18 A10880.30
A10880.18EA 70.5 EUR
A10880.18 A10880.30
4-Hydroxy-3-nitrobenzoesäuremethylester ≥98%
Methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 99-42-3 Molecular Formula: C8H7NO5 Formula Weight: 197.15 Melting Point: 73-77° Beilstein Reference: 2115197
Formel: C₈H₇NO₅
Molecular Weight: 197,15 g/mol
Schmelzpunkt: 73…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014695
CAS-Nummer: 99-42-3
EINECS: 202-755-3