Eosin B, rein, zertifiziert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Eosin B Dinatriumsalz, Eosin blaustichig, Eosin bläulich, 2,7-Dinitro-4,5-dibromfluorescein, Eosinscharlach, 2-(4,5-Dibrom-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthen-9-yl)-benzoesäure Dinatriumsalz, Acid Red 91, 4′,5′-Dibrom-2',7'-dinitro-3′,6′-dihydroxyspiro [2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on Dinatriumsalz
409420250
409421000
ACRO409420250EA
29.8
EUR
ACRO409420250
ACRO409421000
Eosin B, rein, zertifiziert
Eosin B
Formel:
C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉ Molecular Weight: 624,06 g/mol Schmelzpunkt: >310 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005041 CAS-Nummer: 548-24-3 EINECS: 208-943-1 Merck Index: 12,03638 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark brown to dark red-purple Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Dye content | ≥85 % |
UV Lambda max | 511 to 520 nm (in water + 1% Na2CO3) |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 0.96 to 1.22 |
BSC Certification | Passes |