Eosin B, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme: Eosin B Dinatriumsalz, Eosin blaustichig, Eosin bläulich, 2,7-Dinitro-4,5-dibromfluorescein, Eosinscharlach, 2-(4,5-Dibrom-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthen-9-yl)-benzoesäure Dinatriumsalz, Acid Red 91, 4′,5′-Dibrom-2',7'-dinitro-3′,6′-dihydroxyspiro [2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on Dinatriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
861006-100G 861006-10G 861006-25G
861006-100GEA 558 EUR
861006-100G 861006-10G 861006-25G
Eosin B, Sigma-Aldrich®
Eosin B
Formel: C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
Molecular Weight: 624,06 g/mol
Schmelzpunkt: > 310 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005041
CAS-Nummer: 548-24-3
EINECS: 208-943-1
Merck Index: 12,03638
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b44ed31611ccd8273c2aa49e942783c769935dd&vid=870721605fb3971a6b7131ac42941e4b53d2f762&prid=web&clid=SAPDAM