Eosin G
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4,5,7-Tetrabromfluorescein Dinatriumsalz, Tetrabromfluorescein Dinatriumsalz, Solvent Red 43, Dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrabrom-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoat, 2′,4′,5′,7′-Tetrabrom-3′,6′-dihydroxyspiro [2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on Dinatriumsalz, Eosin 225, Eosin gelbstichig, Eosin G Dinatriumsalz, Eosin gelblich, Eosin Y Dinatriumsalz, Eosin Y
CAS No.: 17372-87-1
Molecular Formula: C20H6Br4Na2O5
Formula Weight: 691.86
Odour: Odourless
Solubility: Soluble in water, fairly soluble in alcohol, insoluble in ether
Beilstein Reference: 3586809
Merck Reference: 14,3603
MDL No.: MFCD00133309
Formel:
C₂₀H₆Br₄Na₂O₅ Molecular Weight: 691,86 g/mol Schmelzpunkt: 295…296 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005040 CAS-Nummer: 17372-87-1 EINECS: 241-409-6 Merck Index: 14,3603 |