Eosin G, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
Synonyme: 2,4,5,7-Tetrabromfluorescein Dinatriumsalz, Tetrabromfluorescein Dinatriumsalz, Solvent Red 43, Dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrabrom-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoat, 2′,4′,5′,7′-Tetrabrom-3′,6′-dihydroxyspiro [2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on Dinatriumsalz, Eosin 225, Eosin gelbstichig, Eosin G Dinatriumsalz, Eosin gelblich, Eosin Y Dinatriumsalz, Eosin Y
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E4382-100G E4382-25G E4382-100G E4382-25G
E4382-100GEA 212 EUR
E4382-100G E4382-25G SIALE4382-100G SIALE4382-25G
Eosin G, Sigma-Aldrich®
Eosin G
Formel: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Molecular Weight: 691,86 g/mol
Schmelzpunkt: 295…296 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005040
CAS-Nummer: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Merck Index: 13,03634
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f821badba9a5749b68fb4e6fb8dc3cc0080e1cd2&vid=9893b5e0f9b47b44f8ca4f0a1e2c5686cc3842e6&prid=web&clid=SAPDAM