Brillantkresylblau, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1,3-Diamino-7-(diethylamino)-4-methyl-5-phenoxaziniumtetrachlorozincat (2:1), Brillantkresylblau Zinkchlorid-Doppelsalz, Kresylblau
229590100 229590250
ACRO229590100EA 164 EUR
ACRO229590100 ACRO229590250
Brillantkresylblau, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Brillantkresylblau
Formel: C₃₄H₄₂Cl₄N₈O₂Zn
Molecular Weight: 801,96 g/mol
MDL: MFCD00148901
CAS-Nummer: 81029-05-2
EINECS: 279-675-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green to dark blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤8 % (1 g, 110°C)
Solubility (0.1% in 50% ethanol) Clear blue
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥1500 (625 to 630 nm, 50% ethanol)