Diisobutylaluminiumhydrid 1.1 M in Cyclohexan, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: DIBAL-H
201031000 201038000
201031000.EA 79.5 EUR
201031000. 201038000.
Diisobutylaluminiumhydrid 1.1 M in Cyclohexan, AcroSeal®
Diisobutylaluminiumhydrid
Formel: C₈H₁₉Al
Molecular Weight: 142,22 g/mol
Schmelzpunkt: –70 °C
Flammpunkt: –018 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008928
CAS-Nummer: 1191-15-7
EINECS: 214-729-9
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear solution
Strength 19.5 to 20.5 % (DIBAL-H, on Al basis)