Patentblau V Natriumsalz
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Bis[hydrogen[4-[4-(diethylamino)-5'-hydroxy-2',4'-disulfonatobenzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]diethylammonium], Natriumsalz, Säureblau 3 Natriumsalz, C.I. 42051, Food Blue 5, Säureblau V Natriumsalz
339330050 339330250 339331000
ACRO339330050EA 31.9 EUR
ACRO339330050 ACRO339330250 ACRO339331000
Patentblau V Natriumsalz
Patentblau V Natriumsalz
Formel: C₂₇H₃₁N₂NaO₇S₂
Molecular Weight: 582,67 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09608138
CAS-Nummer: 20262-76-4
EINECS: 222-573-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark blue-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %