Kristallviolett, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr
Synonyme: 4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammoniumchlorid Basic Violet 3 blaues Pyoktanin Gentianaviolett Hexamethylen-p-rosanilinchlorid Hexamethyl-p-rosaniliniumchlorid Hexamethylviolett Methylrosanilin Methylrosanilium Methylrosaniliumchlorid Methylviolett 10B 4,4',4''-Tri(dimethylamino)trityliumchlorid
C0775-25GEA 84 EUR
C0775-25G C0775-100G
Kristallviolett, Sigma-Aldrich®
Kristallviolett
Formel: C₂₅H₃₀ClN₃
Molecular Weight: 407,99 g/mol
Schmelzpunkt: 189…194 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011750
CAS-Nummer: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04406