Kristallviolett, zertifiziert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hexamethyl-p-rosaniliniumchlorid, Hexamethylen-p-rosanilinchlorid, blaues Pyoktanin, Basic Violet 3, Hexamethylviolett, 4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammoniumchlorid, Methylviolett 10B, Methylrosanilin, Methylrosanilium, 4,4',4''-Tri(dimethylamino)trityliumchlorid, CI 42555, Methylrosaniliumchlorid, Gentianaviolett
405830250
405831000
405835000
ACRO405830250EA
31.3
EUR
ACRO405830250
ACRO405831000
ACRO405835000
Kristallviolett, zertifiziert
Kristallviolett
Formel:
C₂₅H₃₀ClN₃ Molecular Weight: 407,99 g/mol Schmelzpunkt: 173 °C (Zers.) Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011750 CAS-Nummer: 548-62-9 EINECS: 208-953-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,04406 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Dye content | ≥88 % |
UV Lambda max | 589 to 594 nm |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 0.98 to 1.20 |
BSC Certification | Passes |