Kristallviolett 90+% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Hexamethyl-p-rosaniliniumchlorid, Hexamethylen-p-rosanilinchlorid, blaues Pyoktanin, Basic Violet 3, Hexamethylviolett, 4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammoniumchlorid, Methylviolett 10B, Methylrosanilin, Methylrosanilium, 4,4',4''-Tri(dimethylamino)trityliumchlorid, CI 42555, Methylrosaniliumchlorid, Gentianaviolett
22866.14 22866.22
22866.14EA 45.3 EUR
22866.14 22866.22
Kristallviolett 90+% ACS
Kristallviolett
Purity: 90+% CAS No.: 548-62-9 Molecular Formula: C25H30ClN3 Formula Weight: 407.99 Physical Form: Powder Melting Point: ca 215° dec. Beilstein Reference: 4077708 Merck Reference: 14,4395 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011750
Formel: C₂₅H₃₀ClN₃
Molecular Weight: 407,99 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 215 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011750
CAS-Nummer: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,4395