Hexaammincobalt(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cobalt(III)hexamminchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H7891-10G H7891-25G H7891-5G
SIALH7891-10GEA 181 EUR
SIALH7891-10G SIALH7891-25G SIALH7891-5G
Hexaammincobalt(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Hexaamminecobalt trichloride
Formel: H₁₈CoCl₃N₆
Dichte: 1,702 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00036304
CAS-Nummer: 10534-89-1
EINECS: 234-103-9
Merck Index: 12,04711