Hexaammincobalt(III)chlorid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Cobalt(III)hexamminchlorid
192870050 192870100
ACRO192870050EA 47.7 EUR
ACRO192870050 ACRO192870100
Hexaammincobalt(III)chlorid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Hexaamminecobalt trichloride
Formel: H₁₈CoCl₃N₆
Molecular Weight: 267,47 g/mol
Schmelzpunkt: 217 °C
Dichte: 1,702 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00036304
CAS-Nummer: 10534-89-1
EINECS: 234-103-9
Merck Index: 12,04711
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to orange-brown Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %
Cobalt (Co) 21.0 to 23.0 %