Schwefligsäure (≥ 6,0% SO₂) in wässriger Lösung ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Schwefel(IV)säure, Schweflige Säure, Schwefeldioxid-Lösung, Dihydrogensulfit, Schwefeligsäure
33275.AP
33275.AY
33275.APEA
90.4
EUR
33275.AP
33275.AY
Schwefligsäure (≥ 6,0% SO₂) in wässriger Lösung ACS
Schwefligsäure
CAS No.: 7782-99-2
Molecular Formula: H2SO3
Formula Weight: 82.08
Physical Form: Liquid
Density: 1.030
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Merck Reference: 14,8976
UN No.: 1833
MDL No.: MFCD00011335
Formel:
H₂O₃S Molecular Weight: 82.08 g/mol Dichte: 1.030 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011335 CAS-Nummer: 7782-99-2 EINECS: 231-973-1 UN: 1833 ADR: 8 II Merck Index: 14,8976 |