Schwefligsäure 4,5 - 6% in wässriger Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.00761.1000 1.00761.2500
1.00761.1000EA 63.9 EUR
1.00761.1000 1.00761.2500
Schwefligsäure 4,5 - 6% in wässriger Lösung, Supelco®
Schwefligsäure
Formel: H₂O₃S
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011335
CAS-Nummer: 7782-99-2
EINECS: 231-973-1
UN: 1833
ADR: 8,II