Ethylentetracarbonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T8809-25G T8809-5G
SIALT8809-25GEA 267 EUR
SIALT8809-25G SIALT8809-5G
Ethylentetracarbonitril, Sigma-Aldrich®
Ethylentetracarbonitril
Formel: C₆N₄
Siedepunkt: 223 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 196…199 °C
Dichte: 1,35 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00001850
CAS-Nummer: 670-54-2
EINECS: 211-578-0
UN: 3439
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09336