Tube Mill 100 Control Pharma Solution Paket
Lieferant: IKA
IKAA10013309EA 2623 EUR
IKAA10013309
Tube Mill 100 Control Pharma Solution Paket
Mühlen
Tube Mill 100 Control Pharma Solution Paket zum schnellen Mahlen von Tabletten ohne das Risiko einer Kreuzkontamination.
Das Tube Mill 100 Control Pharma Solution Paket, bestehend aus der Tube Mill 100 Control Batch Mill und patentierten Einweg-Mahlbechern mit einem Volumen von 100 ml (MT 100.10).
Mahlen, Lagerung und Transport der Proben erfolgen in einer geschlossenen, Einweg-Mahlkammer, wodurch das Risiko einer Kreuzkontamination zwischen verschiedenen Chargen ausgeschlossen ist. Auch die zeitaufwändige Reinigung der Mühle und der Behälter nach jedem Zyklus entfällt. Die MT-Mahlkammern sind für die Verarbeitung selbst kleinster Probenmengen ab 1 g ausgelegt.
Die Tube Mill 100 Control ist eine Batch-Mühle zum Mahlen von harten, spröden und trockenen Materialien bis Mohshärte 5. Mit ihren Einweg- und Mehrweg-Mahlbechern mit einem Volumen von 40 oder 100 ml ist sie vielseitig einsetzbar und kann für ein breites Spektrum an Anforderungen verwendet werden.
Lieferumfang: Tube Mill 100 Control, MT 100.10 Einweg-Mahlbecher (10 Stk.), MMT 40.1 Mehrweg-Mahlbecher.