Supelco® Ascentis® C18 HPLC-Säulen
Lieferant: Merck
581300-U 581301-U 581302-U 581304-U 581308-U 581320-U 581321-U 581322-U 581323-U 581324-U 581325-U 581326-U 581342-U 581343-U 581346-U 581347-U 581370-U 581372-U 581373-U 581374-U 581376-U 581377-U 581379-U
581300-UEA 580 EUR
581300-U 581301-U 581302-U 581304-U 581308-U 581320-U 581321-U 581322-U 581323-U 581324-U 581325-U 581326-U 581342-U 581343-U 581346-U 581347-U 581370-U 581372-U 581373-U 581374-U 581376-U 581377-U 581379-U
Supelco® Ascentis® C18 HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Ascentis® C18 HPLC-Säulen sind auf die drei Terme der Auflösungsgleichung optimiert: Effizienz, Retention und Selektivität. Die klassische C18-Säule ist für jede Methode geeignet, die eine C18-Säule erfordert.
  • Hochreines Silica Typ B für Inertheit, Reproduzierbarkeit und Stabilität
  • Modernes Bindungsverfahren optimiert die gebundene Phasenabdeckung und maximiert die Stabilität, während gleichzeitig Bluten und unerwünschte sekundäre Wechselwirkungen minimiert werden
  • Kompatibel mit LC-MS und allen heutigen empfindlichen Instrumenten und Methoden
  • Skalierbare Empfindlichkeit von analytisch bis präparativ
  • Silica mit großer Oberfläche für hohe präparative Ladekapazität
  • Unreinheit: <5 ppm Metalle
  • Oberflächendeckung: 3,7 µmol/m²
Die große Oberfläche verleiht Ascentis® C18 eine starke hydrophobe Retention und eine hohe Ladekapazität für präparative Anwendungen. Ascentis® C18 weist eine geringe Ausblutung für saubere ESI- und APCI-Spuren auf. Die hohe Retention bedeutet, dass die mobile Phase einen hohen Anteil an organischem Modifikator enthalten kann.
Ascentis®-gebundene Phasen haben ein breites Spektrum an Selektivitäten. Es ist wahrscheinlich, dass eine oder mehrere Ascentis®-Phasen jede HPLC-Trennung kleiner Moleküle durchführen. Verpackt in Mikro- bis präparative Hardwaredimensionen decken Ascentis®-Produkte alle HPLC-Anwendungsbereiche ab, einschließlich der empfindlichsten Spurenanalysen.
Lieferumfang: Säulenprüfzertifikat in der Box verfügbar.