Das nicht sterile Oralspritzenprogramm besteht aus zuverlässigen, präzisen, hochwertigen Einwegspritzen und umfasst ein Sortiment mit Oral-Tip-Spendern mit klarem und braunem Schaft zum UV-Lichtschutz empfindlicher Medikamente.
- Dreiteilige Spritze mit dünnem Silikonring
- Einfache und sehr gleichmäßige Entnahme und Entleerung
- Reibungslose Kolbenführung
- Zuverlässiger Kolbenanschlag
- Präzise Skala mit doppeltem Skalendruck
- Umweltfreundliche und PVC-freie Materialien
- Latexfrei
- Ausgewogenes Portfolio mit zentrischen und exzentrischen Anschlüssen
Die Oralspritzen erfüllen auch die höchsten Standards für die Ernährung von Frühgeborenen, wenn Muttermilch über eine Oralspritze verabreicht werden muss und bieten eine gute Unterstützung bei dem sensiblen Umgang. Das gilt auch für alle anderen Bereiche, in denen Oralspritzen zum Einsatz kommen.
Die braunen Oralspritzen bieten optimalen Lichtschutz und ermöglichen eine sichere orale Verabreichung lichtempfindlicher Medikamente.
Diese Oralspritzen haben einen extra breiten Mundkonus, der die Spritze unverwechselbar macht und ein versehentliches Anschließen an ein ungeeignetes System verhindert.