Supelco® Ascentis® Silica HPLC-Säulen
Lieferant: Merck
581500-U 581502-U 581503-U 581509-U 581510-U 581512-U 581513-U 581514-U 581515-U 581518-U 581519-U 581522-U
581500-UEA 495 EUR
581500-U 581502-U 581503-U 581509-U 581510-U 581512-U 581513-U 581514-U 581515-U 581518-U 581519-U 581522-U
Supelco® Ascentis® Silica HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Ascentis® Silica HPLC-Säulen für den klassischen Einsatz in der Normalphasen-HPLC.
  • Hochreines Silica Typ B für Inertheit, Reproduzierbarkeit und Stabilität
  • Modernes Bindungsverfahren optimiert die gebundene Phasenabdeckung und maximiert die Stabilität, während gleichzeitig Bluten und unerwünschte sekundäre Wechselwirkungen Minimale werden
  • Kompatibel mit LC-MS und allen heutigen empfindlichen Instrumenten und Methoden
  • Skalierbare Empfindlichkeit von analytisch bis präparativ
  • Silica mit großer Oberfläche für hohe präparative Ladekapazität
  • Unreinheit: <5 ppm Metalle
Die richtige Struktur der Silica-Oberfläche ermöglicht im Gegensatz zur flexiblen Natur gebundener Phasen die Unterscheidung zwischen Molekülen mit unterschiedlicher Molekülform, die möglicherweise dieselbe Hydrophobie aufweisen. Ascentis® Si-Säulen bieten eine hohe Ladekapazität und funktionieren sowohl im Normalphasen- als auch im HILIC-Modus.
Ascentis®-gebundene Phasen haben ein breites Spektrum an Selektivitäten. Es ist wahrscheinlich, dass eine oder mehrere Ascentis®-Phasen jede HPLC-Trennung kleiner Moleküle durchführen. Verpackt in Mikro- bis präparative Hardwaredimensionen decken Ascentis®-Produkte alle HPLC-Anwendungsbereiche ab, einschließlich der empfindlichsten Spurenanalysen.
Standards: Säulenprüfzertifikat in der Box verfügbar.