Supelco® Discovery® BIO RP18e Umkehrphasenlösung für Herausforderungen bei der Protein- und Peptidtrennung
Lieferant: Merck
567200-U 567201-U 567202-U 567204-U 567205-U 567207-U 567208-U 567209-U 567211-U 567212-U 567270-U 567271-U 568203-U 568213-U 568222-U 568223-U 568230-U 568271-U 568272-U 568273-U
567200-UEA 679 EUR
567200-U 567201-U 567202-U 567204-U 567205-U 567207-U 567208-U 567209-U 567211-U 567212-U 567270-U 567271-U 568203-U 568213-U 568222-U 568223-U 568230-U 568271-U 568272-U 568273-U
Supelco® Discovery® BIO RP18e Umkehrphasenlösung für Herausforderungen bei der Protein- und Peptidtrennung
Chromatographiesäulen
Discovery® BIO Wide Pore Umkehrphasensäulen erfüllen die Anforderungen an Effizienz, Selektivität, Skalierbarkeit und Reproduzierbarkeit für RP-HPLC-Analysen von Proteinen, Peptiden und kleinen Biomolekülen.
  • Bessere Protein- und Peptidauflösung im Vergleich zu führenden RP-HPLC FPP-Säulen
  • Hohe Effizienz für Peptidmapping
  • Geringes Bluten, inerte Oberflächenchemie macht sie ideal für LC-MS-Anwendungen
  • Zuverlässige Reproduzierbarkeit von Lauf zu Lauf, von Säule zu Säule, von Charge zu Charge
  • Trennung ist vollständig skalierbar von analytischen zu präparativen Dimensionen
  • Oberflächenabdeckung: 3,6 µmol/m²
Discovery® BIO Wide Pore HPLC-Säulen sind mit C18-Liganden gefüllt, die an kugelförmige, hochreine Silica-Partikel mit 3, 5 oder 10 µm und 300 Å großen Poren gebunden sind.
Der geringe Blutungscharakter und die ausgezeichnete Peakform ohne TFA in der mobilen Phase machen diese Säulen ideal für Proteomik und andere LC-MS-Anwendungen sowie präparative Reinigung.
Lieferumfang: Säulenprüfzertifikat in der Box verfügbar.