ReproSil-Pur® Basic C8 HPLC-Säulen
Lieferant: DR MAISCH
R15.B8.S1546 R15.B9.S0404
MAISR15.B8.S1546EA 396 EUR
MAISR15.B8.S1546 MAISR15.B9.S0404
ReproSil-Pur® Basic C8 HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
HPLC-Säulen - ReproSil-Pur Basic-C8.
  • Gebrauchsfertige Säule
  • Silica
  • Sphärisch, vollständig porös
Verpackung: Menge: 1 Packung.