Fertig-Agarose-Gele, GelGreen
Lieferant: Embitec
EMBIGG3642EA 0 EUR
EMBIGG3642
Fertig-Agarose-Gele, GelGreen
Elektrophorese-Gele Fertiggele
Lagerung 3 Monate bei Raumtemperatur. Kein UV-Licht erforderlich, um Gele mit GelGreen zu betrachten.
  • Verwenden Sie stattdessen blaues Licht
  • Da kein Ethidiumbromid verwendet wird, ist die Entsorgung des Gels schnell und einfach
  • Im Bild dargestelltes Gel: 1% Agarose TAE, langes Gel, 4 (24+1) Wells
Öffnen Sie einfach die Gelverpackung und legen Sie das Gel mit der Schale direkt auf die RunOne Unit-Plattform oder eine Plattform ähnlicher Größe.