Nunc™ Universal Tri-coded Tubes
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
374VB1-WP1D 374VR1-WP1D
479-2516EA 1250 EUR
479-2516 479-2517
Nunc™ Universal Tri-coded Tubes
Vials
Nunc™ Universal Tri-coded Tubes zur Verbesserung der Effizienz und des Durchsatzes Ihres Probenlagerungs-Workflows.
  • Tri-coded Tubes werden steril geliefert und sowohl in Rack- als auch in Großpackungen angeboten
  • Die 2D-Röhrchen mit Schraubverschluss erfüllen eine Reihe manueller und automatisierter
  • Anforderungen zur Langzeitlagerung
  • Sie können in Kombination mit Thermo Scientific Barcode-Lesegeräten, Arrayern und Verschlussgeräten verwendet werden
Die Röhrchen werden aus medizinischen Harzen geformt und verfügen über einen permanenten, kontrastreichen 2D-, 1D-linearen und für Menschen lesbaren Barcode.