Urinbecher mit integriertem Transfergerät
Lieferant: Greiner Bio-One
724321 724322
GREI724321EA 161 EUR
GREI724321 GREI724322
Urinbecher mit integriertem Transfergerät
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Sammlung und Vorbereitung von Urinproben
Mit dem Urinbecher mit integriertem Transfergerät können Sie Urinproben sicher sammeln und zum gewünschten Ziel transportieren. Dank des integrierten Transfergeräts ist die Probenübertragung vom Becher in ein Vakuumröhrchen einfach, schnell und hygienisch.
  • Versenktes Transfergerät zur Reduzierung des Risikos von Nadelstichen
  • Erhältlich in Großpackungen oder in kleinen Packungen, um den unterschiedlichen Verteilungsanforderungen in Gesundheitseinrichtungen gerecht zu werden
Das optimierte Gewinde des Urinbechers erleichtert das Öffnen und Schließen. Darüber hinaus macht ein stabilisierender Flansch den Becherverschluss sicherer und verhindert ein zu starkes Einschrauben.
Das perforierte Etikett dient als Sterilitätssiegel und zeigt optisch an, ob das Produkt vor der Verwendung geöffnet wurde.