Reservoir-Mikrotiterplatten
Lieferant: AGILENT
201254-100 201244-100 200686-100 204363-100 204484-100 201250-100 204093-100 201252-100 204504-100 204017-100 201246-100 201256-100 204095-100 201280-100 204365-100 201284-100 204284-100
AGLS201254-100EA 185 EUR
AGLS201254-100 AGLS201244-100 AGLS200686-100 AGLS204363-100 AGLS204484-100 AGLS201250-100 AGLS204093-100 AGLS201252-100 AGLS204504-100 AGLS204017-100 AGLS201246-100 AGLS201256-100 AGLS204095-100 AGLS201280-100 AGLS204365-100 AGLS201284-100 AGLS204284-100
Reservoir-Mikrotiterplatten
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
Reservoir-Mikroplatten aus Polypropylen für automatische Flüssigkeitshandhabungsgeräte und Handpipetten.
  • Große Auswahl an Kavitätenvolumina von 2,6 bis 300 ml mit speziellen Bodengeometrien zur Optimierung des Zugangs und Minimierung von Totvolumen
  • Geringe Bindungsoberflächen für minimale Verluste von Proteinen, DNA/RNA und anderen biologischen Substanzen
  • Geformt aus chemikalienbeständigen Polymeren, für gleichbleibende Leistung nach längerer Einwirkung aggressiver Lösungen und Lösungsmittel
  • Hergestellt nach ANSI/SLAS-Standards, für Kompatibilität mit gängigen Laborartikeln und -geräten
  • Kompatibel mit allen wichtigen Plattformen und Tischgeräten, wodurch diese Reservoirs automatisierungsfreundlich sind
  • Niedrigtemperaturbeständig, geeignet zum Erhitzen oder Kühlen während der Verwendung
  • Autoklavierbar, kann bei 121 °C, 1,03 bar für 20 Minuten sterilisiert werden
  • Vollständig an Ihre Anforderungen anpassbar
  • Hergestellt in einer DNAse/RNase-freien ISO 9001-zertifizierten Einrichtung
Agilent-Reservoir-Mikroplatten aus Polypropylen sind für eine breite Palette von automatischen Flüssigkeitshandhabungsgeräten und Handpipetten erhältlich. Diese Reservoir-Mikroplatten werden aus hochwertigen, chemikalienbeständigen Polymeren nach ANSI/SLAS-Standardabmessungen geformt, mit optimierten Bodengeometrien zur Minimierung von Totvolumen. Sie sind mit 1 bis 24 Kavitäten pro Reservoirplatte, Behälterhöhen zwischen 19 und 44 mm und mit durchsichtigen oder schwarzen Deckeln erhältlich.
Diese Reservoirs werden sowohl für Methoden-Scale-up- als auch Scale-down-Anwendungen sowie für die Erstellung von Design of Experiments (DoE)-Arrays empfohlen.