CM-DiD, CytoTrace™
Lieferant: AAT BIOQUEST
22059 22060
AATB22059EA 341 EUR
AATB22059 AATB22060
CM-DiD, CytoTrace™
CM-DiD
CM-DiD is the longer wavelength analog of 1,1'-Dioctadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine iodide (CM-DiI).
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Bitte beachten For Research Use Only
Neuer Artikel bei VWR!
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable