Supelco® Organischer Referenzstandard, [(3R)-3-Hydroxydodecanoyl]-ʟ-carnitin-(N-methyl-d₃)
Lieferant: Merck
78884-10MG 78884-1MG
78884-10MGEA 352 EUR
78884-10MG 78884-1MG
Supelco® Organischer Referenzstandard, [(3R)-3-Hydroxydodecanoyl]-ʟ-carnitin-(N-methyl-d₃)
Standards Organische Standards
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Synonym(s) (2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxooctyl]oxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d₃)-1-propanaminium-Innersalz
Environmentally Preferable
Molecular weight 334,47
Shipping conditions WICE
Lagerbedingungen -20 °C