Kryogene Etiketten für Tintenstrahldrucker (A4-Format)
Lieferant: GA
A4CIJS-23WH A4CIJS-32WH A4CIJS-8WH
GAINA4CIJS-23WHEA 82.2 EUR
GAINA4CIJS-23WH GAINA4CIJS-32WH GAINA4CIJS-8WH
Kryogene Etiketten für Tintenstrahldrucker (A4-Format)
Etiketten
Kryogene Tintenstrahldruckeretiketten im A4-, Bogenformat zum Drucken mit meisten standardmäßigen Desktop-Tintenstrahldruckern. Perfekt geeignet zur Kennzeichnung von Kryofläschchen, -röhrchen, -beuteln und -boxen, die für die Kryolagerung in Flüssigstickstofftanks (–196 °C) und Laborgefrierschränken (–80 °C) bestimmt sind.
  • Temperaturbereich: –196 bis +121 °C
  • Widersteht extremen kryogenen und Tiefkühltemperaturen in flüssiger und gasförmiger Phase Flüssigstickstoff
  • Drucken Sie auffällige farbige Logos, Grafiken, Bilder und Daten
  • Widersteht dem Abwischen mit Ethanol und Tüchern zur Oberflächendesinfektion
Diese mit Tintenstrahldruckern bedruckbaren kryogenen Etiketten sind ideal zur Kennzeichnung von Kryofläschchen, -röhrchen, Plastikbeuteln sowie Gefrierboxen aus Karton und Polycarbonat, die für die Kryolagerung in Flüssigstickstoff (–196 °C) und Laborgefrierschränken (–80 °C) bestimmt sind, mit auffälligen farbigen Logos, Grafiken, Bildern und Daten.
Der erhaltene Ausdruck bietet eine beeindruckende Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien wie Alkohol, Aceton und Xylol sowie gegen Abwischen und Reiben mit alkoholhaltigen Desinfektionstüchern.