ArciTect™ crRNA
Lieferant: STEMCELL Technologies
ArciTect™
STMC76012EA 0 EUR
STMC76012 STMC76011 STMC76010
ArciTect™ crRNA
Transfektionsreagenzien
Maßgeschneiderte CRISPR-RNA für die Generierung von Leit-RNA bei der CRISPR-Cas9-Genombearbeitung.
ArciTect™ crRNA ist eine kundenspezifische CRISPR-RNA (crRNA), eine von zwei synthetischen RNA-Komponenten, die zur Herstellung einer Leit-RNA-Vorlage (gRNA) für die CRISPR-Cas9-Genombearbeitung erforderlich sind. ArciTect™ crRNA enthält eine benutzerdefinierte 19- bis 21-Basen-Sequenz, die komplementär zur zu spaltenden Genomstelle ist, und eine Linker-Sequenz, die komplementär zur ArciTect™ tracrRNA (Katalog #STMC76016) ist, was eine schnelle und effiziente Bildung von gRNA-Duplexen ermöglicht. ArciTect™ crRNA sollte so konzipiert sein, dass sie direkt vor einer Protospacer-Adjacent-Motiv-Stelle (PAM) (NGG) liegt. Sie enthält 2'-O-Methyl- und Phosphorothioat-Modifikationen an den ersten beiden 5'- und 3'-terminalen Resten für optimale Stabilität und Editiereffizienz.
Bitte beachten Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').