Brady® Vinyletiketten zur Verwendung mit dem Farbetikettendrucker BradyJet™ J7300
Lieferant: Brady
176603 176630 170459 176629 176601 176602 176627 176628 176626 176604
BRDY176603EA 356.54 EUR
BRDY176603 BRDY176630 BRDY170459 BRDY176629 BRDY176601 BRDY176602 BRDY176627 BRDY176628 BRDY176626 BRDY176604
Brady® Vinyletiketten zur Verwendung mit dem Farbetikettendrucker BradyJet™ J7300
Etiketten
Allzweck-Vinyletiketten verfügen über eine speziell formulierte Deckschicht für verbesserte Haltbarkeit und Farbe.
  • Schrumpfarmes, vielseitiges Vinyl mit ultra-aggressivem Klebstoff ist für eine breite Palette von Anwendungen geeignet
  • Getestet, um dem Kontakt mit Flüssigkeiten, Alkohol und Chemikalien sowie fluoreszierender und UV-Beleuchtung im Innenbereich standzuhalten
  • Funktioniert gut bei niedrigen Temperaturen mit einer Betriebstemperatur von −40 bis +60 °C
  • Für Tintenstrahldruck geeignetes Vinylmaterial
  • Entwickelt für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
Allzweck-Vinyletiketten sind im Außenbereich bis zu zwei Jahre haltbar, im Innenbereich sogar noch länger. Ideal für Lean, allgemeine Einrichtungen, Rohrmarkierung, OSHA/ANSI, PSA, Maschinenetiketten und -anhänger, Qualität und Kontrolle, Sperrung, GHS und Chemikalien, Lagerhaltung, allgemeine Labore und mehr. Die verbesserte Deckschicht funktioniert mit langlebigen J7300-Tinten, um gedruckte Texte und Grafiken vor Verschmieren und rauen Bedingungen zu schützen. Die integrierte LabelSense™-Technologie ermöglicht die Kommunikation zwischen Patrone und Drucker für schnelle Umstellungen, automatische Etiketteneinrichtung und nahtlose Softwareinteraktion.
Zur Verwendung mit dem Farbetikettendrucker BradyJet™ J7300 Zum Drucken auf diesem Material sind Tintenpatronen erforderlich; verwenden Sie die Teilenummern P-CMY-1 und P-K-1.