Robust Temperature Bottle Data Loggers, EBI 12-T46X
Lieferant: EBRO
1340-6623 1340-6624 1340-6625 1340-6626 1340-6627
EBRO1340-6623EA 3860 EUR
EBRO1340-6623 EBRO1340-6624 EBRO1340-6625 EBRO1340-6626 EBRO1340-6627
Robust Temperature Bottle Data Loggers, EBI 12-T46X
Datenlogger
Dieser Datenlogger wurde für die Überwachung des Innen- und Außenbereichs von Flaschen oder Dosen entwickelt und ist für die Validierung von Herstellungsprozessen unverzichtbar. Die zentrale Axialsonde misst die Innentemperatur genau, während der seitliche Sensor die Außentemperatur der Verpackung erfasst. Die erfassten Daten ermöglichen eine genaue Analyse der Dauer der Temperaturbelastung. Dieser Logger ist für seine Langlebigkeit und hohe Genauigkeit bekannt und ein zuverlässiges Werkzeug in der Qualitätssicherung.
  • Großer Messbereich: –55 bis +140 °C
  • Hochwertiger PT1000-Sensor (Klasse A)
  • Starrer, externer Temperatursensor: Ø 6 mm, unterschiedliche Längen
  • Zweiter externer Sensor
  • Robuste IP 68 Schutzklasse: wasser- und dampfdicht
  • M 10 Gewinde am externen Sensor
Dieser Datenlogger ist für die Überwachung der Innen- und Außentemperaturen von Getränkeflaschen oder -dosen konzipiert und daher unverzichtbar für die Validierung von Lebensmittelproduktionsprozessen. Die zentrale axiale Sonde misst die Temperatur im Inneren des Produkts, während der seitliche Sensor die Außenumgebung überwacht. Diese doppelte Messfunktion steigert die Produktionseffizienz, indem sie detaillierte Daten zur Temperaturbelastung liefert. Ausgestattet mit einem PT1000-Sensor der Klasse A, einer Werkskalibrierung und einem einstellbaren Intervallbereich von 1 Sekunde bis 24 Stunden bietet der Logger einen weiten Messbereich von −55 bis +150 °C und gewährleistet so eine hohe Genauigkeit und Langlebigkeit in der Qualitätssicherung.
Kalibrierpunkte: –20 °C, 0 °C, +60 °C, und +134 °C
Lieferumfang: Lieferung mit 1× EBI 12-T46×, 1× Werkskalibrierzertifikat, Handbuch.