Das 12-Kanal-Reagenzreservoir wird hauptsächlich zum Pipettieren von Reagenzien verwendet. Es ist notwendig, Flüssigkeiten beim Pipettieren, bei seriellen Verdünnungen und anderen Vorgängen wiederholt zu pipettieren.
- Material: Polypropylen (PP)
- Insgesamt rechteckige Struktur, verbreiterte Unterkante und gute Stabilität auf der Tischoberfläche
- Jeder Kanal ist zur einfachen Identifizierung nummeriert
- Die geneigte Wand und das V-förmige Bodendesign erleichtern die Probenrückgewinnung
- Geeignet für Mehrkanalpipetten der meisten Marken
- Jedes Produkt hat einen separaten, leicht zu zerreißenden PE-Beutel
- Arbeitstemperaturbereich: −80 bis +121 °C
- Erhältlich in sterilisierter oder nicht sterilisierter Ausführung; Sterilisiert durch Bestrahlung, SAL 10⁻⁶
- DNase-/RNase-frei, nicht pyrogen
Bei Verwendung von Mehrkanalpipetten ist das Pipettieren einfacher, wenn die Flüssigkeit in einem Reservoir platziert wird. 12-Kanal-Reagenzreservoir zeichnet sich durch glatte Tischstabilität und wenig Rückstände aus, sodass Benutzer mit Mehrkanalpipetten schnell und kontinuierlich pipettieren können.
Hergestellt aus hochwertigen Polypropylen-Rohstoffen, transparent und sichtbar, mit wenig Flüssigkeitsrückständen und starker chemischer Korrosionsbeständigkeit, geeignet für die Lagerung der meisten polaren organischen Lösungen, sauren und alkalischen Lösungen.
Ausgestattet mit einer oberen Abdeckung, die eng an den Reservoirs anliegt und Verdunstung und Kontamination während der Inkubation und Lagerung effektiv reduzieren kann. 12-Kanal-Design, wobei jeder Kanal 3 ml fasst, was eine kontinuierliche Verdünnung oder Pipettieren verschiedener Flüssigkeiten gleichzeitig erleichtert.
Standards: Entspricht USP KLASSE VI.