Nilotinib ≥98,5% (durch HPLC)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
462370010 462372500
462370010.EA 272 EUR
462370010. 462372500.
Nilotinib ≥98,5% (durch HPLC)
Nilotinib
Formel: C₂₈H₂₂F₃N₇O
MDL: MFCD09833716
CAS-Nummer: 641571-10-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.5%
HPLC ≥98.5%
Residue after ignition ≤0.5%