Laborgefrierschränke Performance und Perfection mit Edelstahl-Innenauskleidung, SFPvh und SFPvg
Lieferant: Liebherr
SFPVG6501 SFPVH6501 SFPVG8401 SFPVH8401 SFPVG1402 SFPVH1402
LIEBSFPVG6501EA 6999 EUR
LIEBSFPVG6501 LIEBSFPVH6501 LIEBSFPVG8401 LIEBSFPVH8401 LIEBSFPVG1402 LIEBSFPVH1402
Laborgefrierschränke Performance und Perfection mit Edelstahl-Innenauskleidung, SFPvh und SFPvg
Gefriergeräte Gefriergeräte für das Labor und allgemeine Anwendungen
Hochvolumige Gefrierschränke mit Umluftkühlung. Außenseite aus weißem Stahl und Innenseite aus Edelstahl. Die intuitiven Benutzeroberflächen bieten nützliche erweiterte Multifunktionalität, z. B. einen Wartungstimer, und die LED-Innenbeleuchtung sorgt für gute Sichtbarkeit des Inhalts dieser Großgeräte. Erweiterte Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Anforderungen zur vereinfachten Datenspeicherung, Temperaturkontrolle und Alarmsignale.
  • Erweiterte Modellpalette für mehr Auswahl zur Erfüllung spezifischer Benutzeranforderungen
  • Hygienischer und langlebiger Innenraum aus Edelstahl mit einem 12-mm-Zugangsanschluss für externe Sonden
  • Elektronische oder mechanische Türschlösser für unterschiedliche Sicherheitsanforderungen
  • Energieoptimierte Geräte für niedrigere Betriebskosten und zur Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele des Benutzers
  • Ausgestattet mit 100-mm-Rollen, von denen die beiden vorderen mit Bremsen ausgestattet sind, können diese schweren Einheiten zum Reinigen oder Umstellen leicht bewegt werden
Alle Modelle sind sowohl in der Perfection- als auch in der Performance-Serie erhältlich. Gitterroste mit 60 kg Fachlast, Lochblechböden als Zubehör zur Lagerung von Kleinteilen erhältlich.
Transparente und zuverlässige Temperaturstabilität, geprüft nach EN 60068-3, wichtig bei der Validierung von Geräten für Ihre Anwendung oder Anforderungen. Gefriergeräte der Serien Perfection und Performance mit ±5 K Abweichung vom Sollwert, mit Kalibrierfunktion.
Performance-Serie: Stromausfallalarm bei Rückkehr der Netzspannung. Perfection-Serie für maximale Inhaltssicherheit: Alarm mit Batterie-Backup (12 h) sofort bei Stromausfall, Alarmhistorie (10 Ereignisse) und integrierter Datenlogger mit Echtzeituhr.
Performance Serie mit optionalem LAN/WLAN-Schnittstelle und lokaler API (optional via SmartModule). Perfection-Serie mit integriertem LAN/WLAN oder lokaler API zur kontinuierlichen Überwachung und mit USB-Schnittstelle zum Auslesen des Datenloggers.
Standards: IEC 61010-2-011 Standard-Kühlgeräte, die speziell für die Lagerung temperaturempfindlicher Produkte entwickelt wurden, sind CE-sicherheitskonform. So ist sichergestellt, dass alle mechanischen und elektrischen Voraussetzungen für einen verletzungsfreien Betrieb erfüllt sind und Sie und Ihr Team stets sicher sind. Perfection-Serie entspricht DIN 13277.