(4-Nitrophenyl)-β-D-glucopyranosid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (4-Nitrophenyl)-β-D-glucosid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
N7006-1G N7006-25G N7006-500MG N7006-5G
SIALN7006-1GEA 113 EUR
SIALN7006-1G SIALN7006-25G SIALN7006-500MG SIALN7006-5G
(4-Nitrophenyl)-β-D-glucopyranosid, Sigma-Aldrich®
(4-Nitrophenyl)-β-D-glucopyranosid
Formel: C₁₂H₁₅NO₈
Molecular Weight: 301.25 g/mol
MDL: MFCD00006593
CAS-Nummer: 2492-87-7
EINECS: 219-661-3