EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid) 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
WSC, 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid, EDC, N'-(Ethylkohlenstoffimidoyl)-N,N-dimethylpropan-1,3-diamin, EDAC
B25057.14
B25057.22
B25057.06
AB147119.0005
B25057.14EA
265
EUR
B25057.14
B25057.22
B25057.06
ABCRAB147119.0005
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid) 98%
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid)
Purity: 98%
CAS No.: 1892-57-5
Molecular Formula: C8H17N3
Formula Weight: 155.24
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point:
Formel:
C₈H₁₇N₃ Molecular Weight: 155,24 g/mol Siedepunkt: 66…68 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 114…115 °C Dichte: 0,885 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) |
MDL:
MFCD00044916 CAS-Nummer: 1892-57-5 EINECS: 217-579-2 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) | Clear colorless to yellow |
Form | Liquid |
Identification (FTIR) | Conforms |
Refractive Index | 1.4590-1.4630 @ 20°C |
Assay (GC) | ≥96.0% |