EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: WSC, 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid, EDC, N'-(Ethylkohlenstoffimidoyl)-N,N-dimethylpropan-1,3-diamin, EDAC
39391-10ML 39391-50ML
SIAL39391-10MLEA 152 EUR
SIAL39391-10ML SIAL39391-50ML
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid), Sigma-Aldrich®
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid)
Formel: C₈H₁₇N₃
Molecular Weight: 155,24 g/mol
Siedepunkt: 43…45 °C (0,3 mmHg)
Schmelzpunkt: 114…115 °C
Dichte: 0,885 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00044916
CAS-Nummer: 1892-57-5
EINECS: 217-579-2