N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid Hydrochlorid 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid Hydrochlorid, EDAC HCl, WSC HCl, EDAC Hydrochlorid, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid Monohydrochlorid, N'-(Ethylkohlenstoffimidoyl)-N,N-dimethylpropan-1,3-diaminmonohydrochlorid, EDC Hydrochlorid, EDC HCl
171440010 171440100 171441000 171440500 171445000
ACRO171440010EA 31.6 EUR
ACRO171440010 ACRO171440100 ACRO171441000 ACRO171440500 ACRO171445000
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid Hydrochlorid 98+%
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₇N₃·HCl
Molecular Weight: 191.7 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 113 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012503
CAS-Nummer: 25952-53-8
EINECS: 247-361-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25d8bf2864bcf21ffe6dcca6f22388d1fe427e22&vid=9080dd6b66a1622ef32a2da2138f85e44cc881b8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 116 °C
Titration Argentometric ≥98.0 %