Kupfer(II)-ethylendiamin komplex 1 M in Wasser
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,2-Diaminoethan:Kupfer(II)hydroxid (2:1), Kupfer(II)bis(ethylendiamin)hydroxid, Kupfer(II)-ethylendiamin-Lösung, Kupfer(II)-bis-(ethylendiamin)-hydroxid, Bis(ethylendiamin)kupferdihydroxid
258550010 258550025
ACRO258550010EA 132 EUR
ACRO258550010 ACRO258550025
Kupfer(II)-ethylendiamin komplex 1 M in Wasser
Kupfer(II)-ethylendiamin
Formel: Cu(H₂NCH₂CH₂NH₂)₂(OH)₂
Molecular Weight: 217,76 g/mol
Dichte: 1,1 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00274628
CAS-Nummer: 14552-35-3
UN: 1761
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark blue Solution
Solubility (1.3 g cellulose + 25ml water + 25ml CED complex): clear
Ratio (Ethylenediamine to copper) 1.90:1 to 2.10:1
Strength 0.98 to 1.02 M (Copper molarity)