Dinatriumnaphthalin-1,5-disulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,5-Naphthalindisulfonsäure Dinatriumsalz, Naphthalin-1,5-disulfonsäure Dinatriumsalz
70240-1KG 70240-250G
SIAL70240-1KGEA 123 EUR
SIAL70240-1KG SIAL70240-250G
Dinatriumnaphthalin-1,5-disulfonat, Sigma-Aldrich®
Dinatriumnaphthalin-1,5-disulfonat
Formel: C₁₀H₆Na₂O₆S₂
Molecular Weight: 332,27 g/mol
MDL: MFCD00064178
CAS-Nummer: 1655-29-4
EINECS: 216-732-0