N,N-Dimethyl-1,3-phenylendiammoniumdichlorid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: N1,N1-Dimethylbenzene-1,3-diamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-1,3-phenylenediamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-m-phenylenediamine dihydrochloride
L00403.06 L00403.14
L00403.06EA 67.7 EUR
L00403.06 L00403.14
N,N-Dimethyl-1,3-phenylendiammoniumdichlorid 99%
N,N-Dimethyl-1,3-phenylendiammoniumdichlorid
Purity: 99% CAS No.: 3575-32-4 Molecular Formula: C8H12N2.2HCl Formula Weight: 209.12 Melting Point: 216° dec. Beilstein Reference: 3694384 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00012971
Formel: C₈H₁₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 209,12 g/mol
Schmelzpunkt: 216 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012971
CAS-Nummer: 3575-32-4
EINECS: 222-693-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III