N,N-Dimethyl-1,3-phenylendiammoniumdichlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N1,N1-Dimethylbenzene-1,3-diamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-1,3-phenylenediamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-m-phenylenediamine dihydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
219223-25G 219223-5G
SIAL219223-25GEA 206 EUR
SIAL219223-25G SIAL219223-5G
N,N-Dimethyl-1,3-phenylendiammoniumdichlorid, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyl-1,3-phenylendiammoniumdichlorid
Formel: C₈H₁₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 209,12 g/mol
Schmelzpunkt: 218 °C
MDL: MFCD00012971
CAS-Nummer: 3575-32-4
EINECS: 222-693-0
UN: 2811
ADR: 6.1,II