4-Amino-N,N-diethylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N,N-Diethyl-1,4-phenylendiamin, N,N-Diethyl-p-phenylendiamin, N,N-Diethyl-p-benzoldiamin, N,N-Diethyl-1,4-benzoldiamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
261513-100G 261513-25G
SIAL261513-100GEA 150 EUR
SIAL261513-100G SIAL261513-25G
4-Amino-N,N-diethylanilin, Sigma-Aldrich®
4-Amino-N,N-diethylanilin
Formel: C₁₀H₁₆N₂
Molecular Weight: 164,25 g/mol
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 23 °C
Dichte: 0,988 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 139 °C
MDL: MFCD00007861
CAS-Nummer: 93-05-0
EINECS: 202-214-1